(R)-(+)-2-Chlorpropionsäure

Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA
Gefahr

Synonyme: (R)-(+)-2-Chloropropanoic acid

4010408.0005
BACE4010408.0005EA 0 EUR
BACE4010408.0005
(R)-(+)-2-Chlorpropionsäure
(R)-(+)-2-Chlorpropionsäure
Formel: H₃CCHClCOOH
Molecular Weight: 108.52 g/mol
Siedepunkt: 185
Schmelzpunkt: –12 °C
Dichte: 1.25 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 101
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064204
CAS-Nummer: 7474-05-7
UN: 2511
ADR: 8 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR