3-Fluor-DL-phenylalanin
Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA
Synonyme:
2-Amino-3-(3-fluorophenyl)propionic acid, H-DL-Phe(3-F)-OH
4011126.0005
BACE4011126.0005EA
151
EUR
BACE4011126.0005
3-Fluor-DL-phenylalanin
3-Fluor-DL-phenylalanin
Formel:
C₉H₁₀FNO₂ Molecular Weight: 183,2 g/mol |
MDL:
MFCD00004273 CAS-Nummer: 2629-54-1 EINECS: 220-104-1 UN: 2811 ADR: 6.1,II |