3-Fluor-L-phenylalanin
Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA
4025830.0001
BACE4025830.0001EA
0
EUR
BACE4025830.0001
3-Fluor-L-phenylalanin
3-Fluor-L-phenylalanin
Formel:
C₉H₁₀FNO₂ Molecular Weight: 183.1796 g/mol |
MDL:
MFCD00066450 CAS-Nummer: 19883-77-3 |