(S)-(+)-Thiazolidin-4-carbonsäure
Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA
Synonyme:
H-D-Thz-OH, (S)-Thiazolidine-4-carboxylic acid, D-Thioproline
4027488.0005
BACE4027488.0005EA
0
EUR
BACE4027488.0005
(S)-(+)-Thiazolidin-4-carbonsäure
(S)-(+)-Thiazolidin-4-carbonsäure
Formel:
C₄H₇NO₂S Molecular Weight: 133.17 g/mol |
MDL:
MFCD00137425 CAS-Nummer: 45521-09-3 EINECS: 256-240-3 |