D(-)-Arginin
Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA
Achtung
Synonyme: (R)-(-)-Arginin, H-D-Arg-OH, D(-)-α-Amino-δ-guanidinovaleriansäure, (R)-(-)-α-Amino-δ-guanidinovaleriansäure
4030317.0025
BACE4030317.0025EA 0 EUR
BACE4030317.0025
D(-)-Arginin
D(-)-Arginin
Formel: C₆H₁₄N₄O₂
Molecular Weight: 174.2 g/mol
Schmelzpunkt: 212
MDL: MFCD00063116
CAS-Nummer: 157-06-2
EINECS: 205-866-5