L(+)-Cystein Hydrochlorid Monohydrat
Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA
4030461.0100
BACE4030461.0100EA
0
EUR
BACE4030461.0100
L(+)-Cystein Hydrochlorid Monohydrat
L(+)-Cystein Hydrochlorid Monohydrat
Formel:
HSCH₂CH(NH₂)COOH·HCl·H₂O Schmelzpunkt: 175 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00065606 CAS-Nummer: 7048-04-6 EINECS: 200-157-7 Merck Index: 13,02810 |