2,5-Piperazindion
Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA
Synonyme:
Glycine anhydride, Piperazine-2,5-dione
4030536.0025
BACE4030536.0025EA
0
EUR
BACE4030536.0025
2,5-Piperazindion
2,5-Piperazindion
Formel:
C₄H₆N₂O₂ Molecular Weight: 114.1 g/mol |
MDL:
MFCD00006009 CAS-Nummer: 106-57-0 EINECS: 203-411-5 |