D(-)-Norleucin
Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA
4031116.0005
4031116.0025
BACE4031116.0005EA
0
EUR
BACE4031116.0005
BACE4031116.0025
D(-)-Norleucin
D(-)-Norleucin
Formel:
C₆H₁₃NO₂ Schmelzpunkt: 301 °C |
MDL:
MFCD00008099 CAS-Nummer: 327-56-0 EINECS: 206-320-9 Merck Index: 12,06800 |