DL-Serin

Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA

Synonyme: (±)-2-Amino-3-hydroxypropionsäure, H-DL-Ser-OH, (±)-Serin

4031222.0025
BACE4031222.0025EA 0 EUR
BACE4031222.0025
DL-Serin
DL-Serin
Formel: C₃H₇NO₃
Molecular Weight: 105.09 g/mol
Siedepunkt: 395
Schmelzpunkt: 243…244 °C
Dichte: 1.543 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064223
CAS-Nummer: 302-84-1
EINECS: 206-130-6
Merck Index: 13,08534

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR