D-Threonin
Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA
4031299.0025
4031299.0100
BACE4031299.0025EA
0
EUR
BACE4031299.0025
BACE4031299.0100
D-Threonin
D-Threonin
Formel:
C₄H₉NO₃ |
MDL:
MFCD00064269 CAS-Nummer: 632-20-2 EINECS: 211-171-8 |