DL-Valin
Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA
Synonyme:
(±)-2-Amino-3-methylbutansäure, H-DL-Val-OH, (±)-Valin, (±)-2-Aminoisovaleriansäure
4031331.0025
BACE4031331.0025EA
0
EUR
BACE4031331.0025
DL-Valin
DL-Valin
Formel:
C₅H₁₁NO₂ Molecular Weight: 117.15 g/mol Siedepunkt: 217 Schmelzpunkt: 86 Dichte: 1.352 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004267 CAS-Nummer: 516-06-3 EINECS: 208-220-0 Merck Index: 12,10046 |