Kaliumdihydrogenphosphat, BAKER, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Synonyme:
Kaliumphosphat monobasisch
BAKR1737.1000EA
108.86
EUR
BAKR1737.1000
Kaliumdihydrogenphosphat, BAKER, Laborreagens, J.T.Baker®
Kaliumdihydrogenphosphat
Formel:
KH₂PO₄ Molecular Weight: 136,09 g/mol Siedepunkt: ∼100 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 253 °C Dichte: 2,3 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011401 CAS-Nummer: 7778-77-0 EINECS: 231-913-4 REACH: 01-2119490224-41 Merck Index: 13,07744 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | min. 99 % |
Loss on Drying at 105°C | max. 0.1 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...