Ultraschallbad mit Infrarot-Schnittstelle, 35 kHz, 230 V~(± 10%) 50/60 Hz, LED-Anzeige für Zeit, Temperatur, DEGAS. Zeit 1 - 30 min und Dauerbetrieb, Heizung 20 - 80°C thermostatisch regelbar, Warn-LED bei Übertemperatur, SweepTec für gleichmäßige un 1 * 1 ST
Lieferant: BANDELIN-ELECTRONIC
Ultraschallbad mit Infrarot-Schnittstelle, 35 kHz, 230 V~(± 10%) 50/60 Hz, LED-Anzeige für Zeit, Temperatur, DEGAS. Zeit 1 - 30 min und Dauerbetrieb, Heizung 20 - 80°C thermostatisch regelbar, Warn-LED bei Übertemperatur, SweepTec für gleichmäßige un 1 * 1 ST