Ultraschallbad mit Leistungseinstellung, 35 kHz, 230 V~(± 10%) 50/60 Hz, LED-Anzeige für Zeit (1-30 min oder Dauerbetrieb), Temperatur (20 - 80°C thermostatisch regelbar), Leistung (20 - 100 %). DEGAS-Taste. Edelstahl, Ablauf Kugelhahn G 1/4 1 * 1 ST
Lieferant: BANDELIN-ELECTRONIC
Ultraschallbad mit Leistungseinstellung, 35 kHz, 230 V~(± 10%) 50/60 Hz, LED-Anzeige für Zeit (1-30 min oder Dauerbetrieb), Temperatur (20 - 80°C thermostatisch regelbar), Leistung (20 - 100 %). DEGAS-Taste. Edelstahl, Ablauf Kugelhahn G 1/4 1 * 1 ST