[EN]SONOREX TECHNIK RM 182 UH 1 * 1 ST
Lieferant: BANDELIN-ELECTRONIC
Frequenz: 40 kHz Ultraschallbad mit Überlauftasche und Heizung 400 V 3N~ (± 10%) 50/60 Hz mit fest angeschlossenem Netzkabel und Drehstromstecker CEKON 16A Ausführung gem. Techn. Datenblatt 2308-002 im Lieferumfang pro Gerät enthalten: Zubehör gemäß 1 * 1 items