Gasfilter nach DIN EN 14387 Filtertyp/- klasse A2 B2 E2 K1 P3 Kombinationsfilter als Teil eines Atemschutzgerätes nach DIN EN 133 – Filtergerät Kombinationsfilter mit zylindrischem Gehäuse mit Rundgewindeanschluss nach DIN EN 148-1 (Außengewinde Rd 4 1 * 1 ST
Lieferant: BARTELS RIEGER
Gasfilter nach DIN EN 14387 Filtertyp/- klasse A2 B2 E2 K1 P3 Kombinationsfilter als Teil eines Atemschutzgerätes nach DIN EN 133 – Filtergerät Kombinationsfilter mit zylindrischem Gehäuse mit Rundgewindeanschluss nach DIN EN 148-1 (Außengewinde Rd 4 1 * 1 ST