Chemikalienbinder, Uni-Safe
Lieferant: BASTIAN EWALD FEUERWEHRTECHNI
271500
BAST271500EA 273 EUR
BAST271500
Chemikalienbinder, Uni-Safe
Absorptionsmaterial
Die Soforthilfe beim Verschütten von flüssigen Chemikalien, Säuren, Laugen, Öl, Benzin und ähnlichen Stoffen.
  • Uni-Safe reagiert mit keinem Medium gefährlich und bindet Flüssigkeiten bis zum 75-fachen seines Eigengewichtes
  • So entstehen nur geringe Entsorgungsmengen und Recyclingkosten
  • Zudem ist Uni-Safe schnell stichfest und es entstehen keinerlei negative Einflüsse auf die Umwelt