DPDPB (1,4-Di[3'-(2'-pyridyldithio)propionamido]butane)
Lieferant: G Bioscienes
BC03
BC03EA
751
EUR
BC03
DPDPB (1,4-Di[3'-(2'-pyridyldithio)propionamido]butane)
DPDPB (1,4-Di[3'-(2'-pyridyldithio)propionamido]butane)
1,4-Di-(3’-[2’pyridyldithio]-propionamido) butane Homobifunctional Cross Linker.
Formel:
C₂₀H₂₆N₄O₂S₄ |
MDL:
MFCD00153604 CAS-Nummer: 141647-62-3 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Spacer Arm (Å) | 19.9 |
Reactive Toward | Sulfhydryls |
Membrane Permeable | not done |
Water Soluble | No |
Cleavable/ Reversible | Reducing Agents (Thiols) |