Sulpho-GMBS (N-Maleimidobutyryloxysulphosuccinimide ester)
Lieferant: G Bioscienes
BC14
BC14EA 971 EUR
BC14
Sulpho-GMBS (N-Maleimidobutyryloxysulphosuccinimide ester)
Sulpho-GMBS (N-Maleimidobutyryloxysulphosuccinimide ester)
N-γ-Maleimidobutyryloxysulfosuccinimide ester Heterobifunctional Cross Linker.
Formel: C₁₂H₁₂N₂O₉S
MDL: MFCD00153605
CAS-Nummer: 158018-86-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a47a06ed71fbc1f39b64a02fe2105bbde695e13d&vid=a47a06ed71fbc1f39b64a02fe2105bbde695e13d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Spacer Arm (Å) 6.8
Reactive Toward Primary Amine + Sulfhydryl
Membrane Permeable No
Water Soluble Yes
Cleavable/ Reversible No