PMPI (4-Maleimidophenyl isocyanate)
Lieferant: G Bioscienes
|
Gefahr
|
Synonyme:
PMPI
BC18
BC18EA
585
EUR
BC18
PMPI (4-Maleimidophenyl isocyanate)
PMPI (4-Maleimidophenyl isocyanate)
N-(ρ-Maleimidophenyl) isocyanate Heterobifunctional Cross Linkers.
Formel:
C₁₁H₆N₂O₃ Molecular Weight: 214,177 g/mol |
MDL:
MFCD00270900 CAS-Nummer: 123457-83-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Spacer Arm (Å) | 8.7 |
Reactive Toward | Sulfhydryl + Hydroxyl |
Membrane Permeable | Not tested |
Water Soluble | No |
Cleavable/ Reversible | No |