BD SafetyGlide™-Sicherheitsnadeln
Lieferant: BD Medical
305945 305917 305916 305918 305902 305904
BDAM305945EA 157 EUR
BDAM305945 BDAM305917 BDAM305916 BDAM305918 BDAM305902 BDAM305904
BD SafetyGlide™-Sicherheitsnadeln
Injektionsnadeln
BD SafetyGlide™ wurde entwickelt, um Schutz vor Nadelstichverletzungen nach der Injektion zu gewährleisten. Die einfache Aktivierung schützt das medizinische Personal und bietet Effizienz.
  • Das „Bevel-Up“-Design verhindert Störungen durch den Sicherheitsarm, um Injektionen mit geringem Winkel zu erleichtern
  • Die Nadel ist nach der Abschirmung sicher geschützt
  • Steriles Design zur Einmalverwendung
  • Naturkautschuklatex ist kein Bestandteil der Materialformulierung
BD SafetyGlide™-Sicherheitsnadeln mit BD Activation Assist™-Technologie schützt Sie sich vor Nadelstichverletzungen durch integrierte Sicherheitsmechanismen. Die BD Activation Assist™-Technologie sorgt für eine schnelle Abdeckung der Nadel durch einen einzigen Fingerstrich unmittelbar nach der Injektion.
Die flüssige Aktivierung mit einem Finger erfordert nur minimale Schulung und keine wesentliche Änderung der Injektionstechnik. Der Scharnierarm kann nach der Verwendung manuell nach vorne gedrückt werden, sodass sich ein Mechanismus nach vorne in Richtung der Nadelspitze bewegen kann. Nachdem die Armbewegung manuell eingeleitet wurde, schließt der Scharnierarmmechanismus die vollständige Einrastung ab. Wenn die Abdeckung die Nadelspitze erreicht, gleitet sie über die Spitze und bietet eine sichere Einkapselung.