Insyte™ Autoguard™ IV-Katheter
Lieferant: BD Medical
381237 381334 381212 381257 381223 381267 381934 381244 381247 381323 381312 381837 381234 381823 381847
BDAM381237EA 510 EUR
BDAM381237 BDAM381334 BDAM381212 BDAM381257 BDAM381223 BDAM381267 BDAM381934 BDAM381244 BDAM381247 BDAM381323 BDAM381312 BDAM381837 BDAM381234 BDAM381823 BDAM381847
Insyte™ Autoguard™ IV-Katheter
Katheter
Der BD Insyte™ Autoguard™ Shielded IV-Katheter verfügt über erweiterte Sicherheitsfunktionen, darunter einen Druckknopf, der die Nadel sofort zurückzieht und so das Risiko versehentlicher Nadelstichverletzungen verringert.
  • Die Nadelschutztechnologie mit Druckknopf von BD reduziert Nadelstichverletzungen nachweislich um 95%
  • Die BD Instaflash™-Nadeltechnologie bei 20 - 24 G-Produkten kann die Erfolgsquote beim ersten Stich verbessern und schmerzhafte Fehleinstiche reduzieren
  • Das Biomaterial BD Vialon™ erweicht in der Vene um bis zu 70%, wodurch längere
More Product Information