Geschlossenes IV-Kathetersystem BD Nexiva™
Lieferant: BD Medical
383512
BDAM383512EA 648 EUR
BDAM383512
Geschlossenes IV-Kathetersystem BD Nexiva™
Katheter
Das geschlossene IV-Kathetersystem BD Nexiva™ ist ein integrierter IV-Katheter, der im Vergleich zum herkömmlichen offenen System längere Verweilzeiten und geringere Komplikationsraten aufweist.
  • Das proprietäre Biomaterial BD Vialon™ erweicht in der Vene um bis zu 70%, wodurch längere Verweilzeiten ermöglicht und das Risiko einer mechanischen Venenentzündung um bis zu 50% reduziert wird
  • Die BD Instaflash™-Nadeltechnologie ermöglicht eine schnelle Blutvisualisierung, die den Einführerfolg verbessern und somit die Anzahl der Einführversuche reduzieren kann
  • Vormontierte Verlängerungsschläuche bieten ein geschlossenes System zur Minimierung des Blutkontakts während der Kathetereinführung und erfüllen die INS-Standards
  • 98% reduzierter Blutkontakt während der Einführung dank der vormontierten Systeme des BD Nexiva IV-Katheters
  • Durch die längere Schonung der Einführstellen hilft der BD Nexiva IV-Katheter den Patienten, die benötigten Medikamente wie geplant zu erhalten, wodurch ihre Aufenthaltsdauer möglicherweise verkürzt wird
Der IV-Katheter BD Nexiva™ integriert wichtige Funktionen, die dazu beitragen, Ihren Patienten eine bessere Versorgung und Erfahrung zu bieten, effizient und kostengünstig.
Maximale Durchflussrate des Power-Injektors: 3 ml/sek
Max Druck: 300 Psi