BD Venflon™ Katheter IV
Lieferant: BD Medical
391452 391451 391455 391453 391457 391454 381844 391456 391455UK 391456UK 391457UK
BDAM391452EA 68.4 EUR
BDAM391452 BDAM391451 BDAM391455 BDAM391453 BDAM391457 BDAM391454 BDAM381844 BDAM391456 BDAM391455UK BDAM391456UK BDAM391457UK
BD Venflon™ Katheter IV
Katheter
Diese Venenverweilkatheter mit integriertem Zuspritzport und -ventil zum Legen eines peripheren Venenzugangs ermöglichen ein leichteres Einführen und verringern das Risiko von Venenschäden.
  • Ermöglicht die nadelfreie Verabreichung von Arzneimitteln während der Infusionstherapie
  • Kanüle mit Hinterschliff und PTFE-Katheter mit konisch zulaufender Spitze
  • Die Flügelposition verringert das Risiko einer bakteriellen Kontamination
  • Vermeidet den Kontakt zwischen der Katheternabe und der Haut
  • Mithilfe der Flügel kann der Katheter durch die Katheterfixierverbände BD
More Product Information
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable