BD™ Quincke Spinalkanülen
Lieferant: BD Medical
405258 405248 405253 405259 405250 405257 405256 405247 405240 405252 405255
BDAM405258EA 92.2 EUR
BDAM405258 BDAM405248 BDAM405253 BDAM405259 BDAM405250 BDAM405257 BDAM405256 BDAM405247 BDAM405240 BDAM405252 BDAM405255
BD™ Quincke Spinalkanülen
Injektionsnadeln
BD® Quincke Spinalkanülen sind in verschiedenen Größen mit Längen von 90 bis 178 mm und Stärken von 18 bis 27 G erhältlich. Die Schlüssel-/Schlitzanordnung der Mandrin- und Kanülennaben an den BD® Quincke Spinalkanülen erleichtert die richtige Ausrichtung der Nadelschräge.
  • Verbesserte Präzision mit BD® Quincke Spinalnadeln, die eine Visualisierung der Zerebrospinalflüssigkeit (CSF) ermöglichen und so die korrekte Platzierung der Nadel unterstützen
  • Angepasster Mandrin zur Reduzierung von Gewebekernen
  • Durchscheinende Fensternabe mit Kontaktklarheit, die eine Visualisierung der CSF ermöglicht
Verpackung: Verpackung 25 Stück pro Karton, 8 Kartons pro Karton (insgesamt 200 Stück).