Luer-Lock-Kappen für Stecker-Hülsen
Lieferant: BD Medical
TP-MF-O
BDAMTP-MF-OEA 50.3 EUR
BDAMTP-MF-O
Luer-Lock-Kappen für Stecker-Hülsen
Verschlüsse Verschlüsse für Reagenz- und Probenröhrchen
Kappen für Luer-Lock und Luer-Slip. Kombistopfen für Luer-Lock Hülse und Stecker.
  • Einzelne Blister (außer 394080 und 302834, welche in einer Schale geliefert werden)
DEHP oder Naturkautschuklatex sind nicht Bestandteil der Materialformulierung.