Procaspase-3 Aktivator (PAC1, (4-Benzylpiperazino)essigsäure-(3-allyl-2-hydroxybenzyliden)hydrazid)
Lieferant: BD
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(Phenylmethyl)[[2-hydroxy-3-(2-propenyl)phenyl]methylene]hydrazide-1-piperazine acetic acid, (4-benzylpiperazino)acetic acid-(3-allyl-2-hydroxybenzylidene)hydrazide
340535
BDIM340535EA
1390
EUR
BDIM340535
Procaspase-3 Aktivator (PAC1, (4-Benzylpiperazino)essigsäure-(3-allyl-2-hydroxybenzyliden)hydrazid)
Procaspase-3 Aktivator (PAC1, (4-Benzylpiperazino)essigsäure-(3-allyl-2-hydroxybenzyliden)hydrazid)
Formel:
C₂₃H₂₈N₄O₂ Molecular Weight: 392,49 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03302441 CAS-Nummer: 315183-21-2 |