CytoFLEX S-Durchflusszytometer

Lieferant: Beckman Coulter
B53010 B53011 B53012 B53016 B53000 B53001 B53002 B53003 B53004 B53005 B53006 B53007 B53008 B53009 B53013 B53014 B53018 B53037 B96622 C02944 B75408 B75811 B75812 B78557 B78558 B78559 B78560 C02945 C02946 B78561 B96618 B96619 B96620 B96621 C02948 C00445 C00446 C02949 C11183 C11184 C01158 C01159 C01160 C01161 C02947 C11185 C11186
BECMB53010EA 0 EUR
BECMB53010 BECMB53011 BECMB53012 BECMB53016 BECMB53000 BECMB53001 BECMB53002 BECMB53003 BECMB53004 BECMB53005 BECMB53006 BECMB53007 BECMB53008 BECMB53009 BECMB53013 BECMB53014 BECMB53018 BECMB53037 BECMB96622 BECMC02944 BECMB75408 BECMB75811 BECMB75812 BECMB78557 BECMB78558 BECMB78559 BECMB78560 BECMC02945 BECMC02946 BECMB78561 BECMB96618 BECMB96619 BECMB96620 BECMB96621 BECMC02948 BECMC00445 BECMC00446 BECMC02949 BECMC11183 BECMC11184 BECMC01158 BECMC01159 BECMC01160 BECMC01161 BECMC02947 BECMC11185 BECMC11186
CytoFLEX S-Durchflusszytometer
Das Durchflusszytometer für die CytoFLEX-Plattform ist ein revolutionäres System, das optimale Anregung und Emission bietet, den Lichtverlust minimiert und die Empfindlichkeit maximiert.

  • Hervorragende Empfindlichkeit (80 nm) für die Analyse von Nanopartikeln, einschließlich extrazellulärer Vesikel, Viren und mehr
  • Umfangreiche Reihe von neu positionierbaren Bandpassfiltern
  • Flexibilität bei der Aufrüstung durch Hinzufügen zusätzlicher Parameter
  • Intuitive Software zur Erleichterung der Multicolor-Analyse

Die CytoFLEX-Plattform ist in mehrere Serien mit drei Modellen unterteilt. Ein Instrument wird durch die darin enthaltenen Laser definiert. ede Serie wird in einer Reihe von aktuellen Konfigurationen angeboten, die durch die Anzahl der von jedem Laser aktivierten Kanäle bestimmt werden. Wählen Sie die Konfiguration und die Anzahl der Parameter, die sofort benötigt werden, und aktivieren Sie zusätzliche Parameter, wenn sich die Bedürfnisse des Labors in Zukunft ändern. Jedes Instrument umfasst die gesamte Palette repositionierbarer Bandpass. Verschieben Sie Filter auf der Grundlage der zu erfassenden Wellenlängen in die aktivierten Kanäle. Für noch mehr Assay-Flexibilität sind zusätzliche nicht-standardmäßige Bandpass-Filter erhältlich.

CytoFLEX Modelle kommt mit bis zu drei Lasergeräte und bis zu 13 Fluoreszenzkanälen, um die meisten grundlegenden Anforderungen an Durchflusszytometrie-Assays zu erfüllen.
- Violett-Blau-Rot (V-B-R) Serie, voll aktiviert mit einem Laser und vier Farben, aktivieren Sie zusätzliche Farben und erweitern Sie später, bis zu 3 Laser und 13 Farben
- Enthält 15 Bandpässe


CytoFLEX S Modell kommt mit bis zu vier Lasergeräten für die Forschungsgemeinschaft und erweitert die Fluorochrompalette für Spezialanwendungen. Vier verschiedene Serien sind verfügbar.
Die vier Serien sind: Violett-Blau-Gelb-Grün-Rot (V-B-Y-R), Nah UV-Violett-Blau-Rot (N-V-B-R), Nah UV-Violett-Blau-Gelb-Grün (N-V-B-Y), Violett-Blau-Rot-IR (V-B-R-I)
Aktivieren Sie nur zwei Parameter und rüsten Sie später innerhalb der Serie auf bis zu 4 Laser und 13 Farben auf
- Enthält 15 Bandpässe abhängig von der gewählten Serie

CytoFLEX LX Modelle liefert der Forschungsgemeinschaft sechs Laser-Instrumente, die bis zu 21 Fluoreszenz-Kanäle bereitstellen. Zwei unterschiedliche Serien stehen zur Verfügung, abhängig von der Auswahl eines UV-Lasers oder eines Lasers im Nah-UV-Bereich.
- Zwei Serien stehen zur Verfügung abhängig von der Auswahl UV oder Nah-UV: UV-Violett-Blau-Gelb Grün-Rot-IR (N-V-B-Y-R-I) und und Nah-UV-Violett-Blau-Gelb Grün-Rot-IR (N-V-B-Y-R-I)
Aktivieren Sie nur vier Laser und 14 Farbparameter oder aktivieren Sie alle sechs Laser für 21 Farbparameter
- Enthält 23 Bandpässe abhängig von der gewählten Serie

- Zusätzliche Spezifikationen:
Nennerfassungsgeschwindigkeit: 3000 Ereignisse pro Sekunde mit allen konfigurierten Parametern
- Signalverarbeitung: Voll digitalisiertes System mit einer Anzeige von sieben Dekaden
- Proben-Flussraten: Feste Flussraten: 10, 30 und 60 μl/min und benutzerdefininiert steuerbare Flussrate von 10 bis 240 μl/min in 1 μl Schritten
- Absolute Zählrate: Gravimetrische Kalibrierung für absolute Zählungen in der CytExpert Software
- Software: Drei unterschiedliche Installationsmöglichkeiten stehen je nach Sicherheitsstufe zur Verfügung: Default Mode ohne Benutzerlogin, User Management Mode und Electronic Records Management Mode, welche die Einhaltung der Bestimmungen nach 21 CFR Part 11 unterstützen
Automation: Eine API (Application Programming Interface) steht zur Integration von automatischen Abläufen zur Verfügung
Die Streufunktion ist für die Bereinigung menschlicher Lymphozyten, Monozyten und Granulozyten sowie Nanopartikeln optimiert.
Ein optionaler Plattenlader ist für flache 96-Well- und tiefe Well-Platten (45.5 mm max. Höhe, 5.8 mm minimaler Well-Bodendurchmesser) verfügbar
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR