KCM 1-B von Behr Labor-Technik Kompakte Zersetzungs- und Abtrennapparatur mit Magnetrührer für die Bestimmung von Gesamtcyanid in Böden (40 ml-Absorptionsgefäß) 1 * 1 ST
Lieferant: BEHR
KCM 1-B von Behr Labor-Technik Kompakte Zersetzungs- und Abtrennapparatur mit Magnetrührer für die Bestimmung von Gesamtcyanid in Böden (40 ml-Absorptionsgefäß) 1 * 1 ST