Kjeldahl-Aufschlussapparatur für 12 Plätze, inkl. Gestell, Gefässe 250 ml und Abraucheinrichtung, Aufschlusstemperatur bis 450 Grad C, 10 Programme für Zeit und Temperatur, Einknopf-Bedienung 1 * 1 ST
Lieferant: BEHR
Kjeldahl-Aufschlussapparatur für 12 Plätze, inkl. Gestell, Gefässe 250 ml und Abraucheinrichtung, Aufschlusstemperatur bis 450 Grad C, 10 Programme für Zeit und Temperatur, Einknopf-Bedienung 1 * 1 ST