SP Bel-Art H-B DURAC® kalibriertes elektronisches Thermometer mit Edelstahlsonde
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
B60900-3400
BELAB60900-3400EA 0 EUR
BELAB60900-3400
SP Bel-Art H-B DURAC® kalibriertes elektronisches Thermometer mit Edelstahlsonde
Thermometer Digitalthermometer
Überwachen Sie die Temperatur von Arzneimitteln, Impfstoffen, Chemikalien, Blut und Blutprodukten, Lebensmitteln und mehr mit diesen hochpräzisen digitalen Thermometern mit chemikalienbeständigen Sonden.
  • Zu den verfügbaren Funktionen gehören Aufzeichnung von 10 Ereignissen, minimale/maximale Temperaturwerte, Timer und Alarme
  • Alle Modelle enthalten eine akkreditierte Kalibrierungsdokumentation, die den Anforderungen von ISO 17025 entspricht
  • Beinhaltet mehrsprachige Anleitungen (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch)
  • Einzeln serialisiert, CE-gekennzeichnet
Geprüft und kalibriert im exklusiven und dreifach akkreditierten/registrierten ISO/IEC 17025:2005, A2LA (Cert #2448.01) Labor von H-B, mit Geräten, deren Kalibrierung zu NIST zurückverfolgbar ist.