Gestelle für Hybridisierungsflaschen, Poxygrid®
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
F169640006
BELAF169640006EA 290 EUR
BELAF169640006
Gestelle für Hybridisierungsflaschen, Poxygrid®
Gestelle Flaschengestelle
Gestelle aus epoxidbeschichtetem, geschweißtem Stahl.
  • Einfache Reinigung
  • Bietet maximalen Schutz
  • Gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
Geeignet für Hybridisierungsflaschen mit einem Durchmesser von 40 mm und 150/300 mm lange Flaschen.
B×T×H: 137×198×130 mm