Racks für Reagenzgläser, indexiert
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
F187450023 F187450099
BELAF187450023EA 92 EUR
BELAF187450023 BELAF187450099
Racks für Reagenzgläser, indexiert
Gestelle Reagenzglasgestelle
Polypropylen, weiß, autoklavierbar
  • Hervorragendes Hilfsmittel für klinische Labors zur Ermittlung der Reagenzglasstandorte bei mehreren Proben
  • Typische Anwendungsbereiche umfassen Roboter-Probenverarbeitungsgeräte, die 3 oder 4 Racks pro Einheit verwenden.
  • Erhältlich mit Standard- oder Serpentin-Nummerierungsmustern
  • Gut sichtbare Zahlen im Siebdruckverfahren oben auf den Racks
Racks für automatisierte Liquid-Handling-Systeme. Mit runden Bohrungen und engen Toleranzen für 10- bis 13 mm-Röhrchen. Gewährleisten eine präzise Handhabung, weniger Probenverluste und ein geringeres Risiko für Beschädigungen der Instrumente. Die höhere Effizienz wird erzielt durch die Verwendung der nummerierten Stellen für die Programmierung, was einen höheren Durchsatz ermöglicht.