Racks für Zentrifugenröhrchen, schwimmend
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
F188450080
BELAF188450080EA 96 EUR
BELAF188450080
Racks für Zentrifugenröhrchen, schwimmend
Gestelle Reagenzglasgestelle
PP, weiß
  • Langlebig und korrosionsbeständig
  • Einfacher Transport und einfaches Stapeln
  • Arbeiten auf dem Labortisch, Aufschwimmen im Wasserbad
Der offene Schwimmhalter ermöglicht es, dass die Röhrchen maximalen Kontakt mit dem Wasser haben und dass das Wasserbad besser um die Röhrchen zirkuliert. Dadurch kann die Temperatur der Proben besser kontrolliert werden.