Mini cryocooler, –15 °C, Bel-Art ProCulture, SP Bel-Art
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
F188460020
BELAF188460020EA 355 EUR
BELAF188460020
Mini cryocooler, –15 °C, Bel-Art ProCulture, SP Bel-Art
Boxen Kühl- und Gefrierboxen, Kühl- und Gefrierbeutel
Kühlerkörper aus Polycarbonat, gelgefüllt mit durchsichtigem Polycarbonat-Deckel.
  • Adapter ändern die Well-Größe, um 0,5 ml Mikrozentrifugenröhrchen unterzubringen
  • Die geringe Größe ist ideal für den Einsatz auf dem Labortisch
  • Alle Polycarbonat-Kühlerkörper lassen sich leicht reinigen
  • Zum Schutz von Proben in Gefrierschränken mit Abtauzyklus und schwankenden Temperaturen
In den Wänden des Kühlers ist ein ungiftiges Gefriergel isoliert, das garantiert, dass Etiketten oder Markierungen auf den Fläschchen oder dem Röhrchen nicht beschädigt werden. Der indizierte und transparente Polycarbonat-Deckel zeigt die Position des Rohrs an und stimmt mit den auf dem Kühler aufgedruckten Stellen überein. Es gibt seitliche Griffe zum einfachen Tragen. Die Kühler können gestapelt werden, um Platz zu sparen und das Gefriervolumen zu maximieren, und haben Gummifüße, um ein Verrutschen zu verhindern. Lagern von zwölf 1,5-ml-Mikrozentrifugenröhrchen für ca. 1 Stunde bei unter 15 °C.