Anschlüsse, Schläuche, 28-teiliges Fitting-Kit, SP Bel-Art
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
F196260000
BELAF196260000EA 203 EUR
BELAF196260000
Anschlüsse, Schläuche, 28-teiliges Fitting-Kit, SP Bel-Art
Fittings und Verbinder
Die gängigsten PP- oder PE-Anschlüsse, durchscheinend, für das Labor.
  • PP-Anschlüsse sind autoklavierbar und FDA-konform
  • PE-Schnell-Trennvorrichtungen sind nicht FDA-zertifiziert oder autoklavierbar
  • Kompatibel mit Schläuchen von 3,2 bis 12,7 mm
  • Inklusive PS-Organisationsbox mit zusätzlichem Platz für andere Anschlüsse und Teile
Bestellinformation: Das Kit enthält 6 gerade Schlauchnippel, 7 abgestufte Schlauchnippel, 5 Y-Schlauchnippel, 3 T-förmige Schlauchnippel, 5 Schnell-Trennvorrichtungen und 2 Kunststoff-Schlauchklemmen zur Durchflussregelung.