Becher, graduiert, hohe Form, PMP (TPX) , SP Bel-Art
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
F289840000
BELAF289840000EA 76.1 EUR
BELAF289840000
Becher, graduiert, hohe Form, PMP (TPX) , SP Bel-Art
Becher
Kristallklares Polymethylpenten (TPX®).
  • Chemikalienbeständig und bruchsicher
  • Metrische Graduierungen auf die Außenwand eingeprägt
  • Hitzebeständig bis 175 °C (347 °F);
  • Autoklavierung mit Dampf
Diese anmutig proportionierten Krüge sind ideal für den allgemeinen Laborgebrauch und bieten gut gestaltete Ausgießer und große Griffe, die für die Verwendung mit nassen oder trockenen Zutaten hilfreich sind.
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable