Probenahme-Pipette
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
F378790000
BELAF378790000EA 74.9 EUR
BELAF378790000
Probenahme-Pipette
Probenehmer Probenehmer für Flüssigkeiten
Für die Probenahme einfach den Saugbalg zusammendrücken, in die Flüssigkeit eintauchen und loslassen, damit die die Flüssigkeit hineingesogen wird.
  • Kann umgedreht werden, um die Flüssigkeit im graduierten Saugbalg zu sammeln
  • Graduierung in 5-ml-Schritten
  • Wiederverwendbarer Artikel mit abschraubbarer Spitze für eine einfache Reinigung und Aufbewahrung
Standards: FDA-konforme Materialien.
Bitte beachten Nicht für die Verwendung mit Flüssigkeiten mit Temperaturen über 80 °C empfohlen.
*Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904