Diffusionszelle nach Conway
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
F409410000
BELAF409410000EA 111 EUR
BELAF409410000
Diffusionszelle nach Conway
Klinisches Diagnosezubehör Klinische Probenentnahme und Probenvorbereitung Entnahme und Vorbereitung von Blutproben
Conway-Diffusionszellen aus glattem, weißem PP-Spritzguss mit ungefärbtem, durchsichtigem Deckel.
  • Obrink modification of the cell
  • Knob on the cover used to raise it
  • Circular moat of the cell receives the cover sealing off the outermost chamber
  • Steam autoclavable at 121 °C
Zur Bestimmung von Kohlenstoffdioxid, Ammoniak oder Alkohol im Blut oder Serum mittels der Diffusionsmethode.