Pipettenboxen, mit Deckel
Lieferant: BELLCO GLASS
1217-00409 1217-11109 1217-11116 1217-22216 1217-22218 1217-90218 1217-11106
BELC1217-00409EA 239 EUR
BELC1217-00409 BELC1217-11109 BELC1217-11116 BELC1217-22216 BELC1217-22218 BELC1217-90218 BELC1217-11106
Pipettenboxen, mit Deckel
Boxen Pipetten-Sterilisationsbehälter
Rechteckige Pipettenboxen, hergestellt aus extra dickem Edelstahl. Seidenlackeffekt auf der gesamten Oberfläche zum komfortablen Kodieren und Markieren.
  • Stapelbar
  • Silikonpolster zum Schutz der Pipettenspitzen in der Box an Oberseite und Boden
  • Kann im Autoklav oder mit trockener Hitze sterilisiert werden
Permanent haftende Silikonpolster in der Box an der Oberseite und am Boden verhindern dass die Pipettenspitzen und Mundstücke zerbrechen.