2-(Aminomethyl)-5-brompyridin
Lieferant: BEPHARM
Synonyme:
(5-Bromopyridin-2-yl)methylamine, (5-Bromopyridin-2-yl)methanamine
B160375
BEPHB160375EA
0
EUR
BEPHB160375
2-(Aminomethyl)-5-brompyridin
2-(Aminomethyl)-5-bromopyridine
Formel:
C₆H₇BrN₂ Molecular Weight: 187,0400 g/mol |
MDL:
MFCD06213858 CAS-Nummer: 173999-23-0 |