3-Brombenzaldehydethylenacetal
Lieferant: BEPHARM
Synonyme:
2-(3-Bromophenyl)-1,3-dioxolane
B7663
BEPHB7663EA
0
EUR
BEPHB7663
3-Brombenzaldehydethylenacetal
3-Brombenzaldehydethylenacetal
Formel:
C₉H₉BrO₂ Molecular Weight: 229,07 g/mol |
MDL:
MFCD00003209 CAS-Nummer: 17789-14-9 EINECS: 241-766-8 |