Reinraum-Wischtücher, BlueSorb® 750
Lieferant: BERKSHIRE
BS750.0909.20 BS750.1212.20 BS750.0404.40
BERKBS750.0909.20EA 1400 EUR
BERKBS750.0909.20 BERKBS750.1212.20 BERKBS750.0404.40
Reinraum-Wischtücher, BlueSorb® 750
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Trockene Reinraumwischtücher
Diese blauen Wischtücher bestehen aus einer wasserstrahlverfestigten Vliesmischung aus 55% Zellulose und 45% Polyester. Diese Materialmischung verleiht BlueSorb® 750 den Grad an Reinheit, Saugfähigkeit, Abriebfestigkeit und chemischer Verträglichkeit, der erforderlich ist für allgemeine Reinigungsarbeiten und die Beseitigung verschütteter Flüssigkeiten.
  • Ausgezeichnete Kombination aus der Reißfestigkeit synthetischen Polyesters und der Reinheit und saugfähigen Eigenschaften von Zellulose
  • Blaue Farbe erlaubt schnelle Differenzierung: Schutz vor Migration in kritischen Bereichen
  • Weich, saugfähig und strapazierfähig
  • Geringe Freisetzung extrahierbarer Substanzen und Partikel
  • Chemisch verträglich mit gängigen Reinigungs- und Desinfektionslösungen
Zur Verwendung in Reinräumen der Klasse 100, ISO 5 bzw. M3.5 geeignet.
Farbe: Blau
Bitte beachten Daten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Die aktuellen Testergebnisse und Testverfahren finden Sie auf der Website des Herstellers.