Reinraum-Notizbücher, BCR® MyNotes
Lieferant: BERKSHIRE
MNBKA5CR_U MNBKA4CR MNBKMEMOCR MNBKA5GRID MNBKA4GRID MNBKA5CR
BERKMNBKA5CR_UEA 31 EUR
BERKMNBKA5CR_U BERKMNBKA4CR BERKMNBKMEMOCR BERKMNBKA5GRID BERKMNBKA4GRID BERKMNBKA5CR
Reinraum-Notizbücher, BCR® MyNotes
Notizbücher
Die BCR® MyNotes-Notizbücher eignen sich ideal zur Dokumentation. Sie sind eine praktische Lösung, um im Reinraum (Klasse 1 - 10.000) Notizen zu machen und Daten aufzuzeichnen.
  • Mit Berkshire Bond-Reinraumpapier 850 (mittel 85 g/m²)
  • Partikel- und faserarm
  • Vollständige Angaben zur Chargenrückverfolgung auf jedem Karton
  • Doppelt verpackt zur Gewährleistung der Reinheit
  • Glatte Oberfläche, um Partikelkontaminationen zu verringern
  • Erhältlich in den Optionen liniert (College) oder kariert (1/4 Zoll)
BCR® Mynotes werden aus Zellulose reinster Qualität ausMore Product Information