Reinraum-Wischtücher, Twillx® 1622
Lieferant: BERKSHIRE
T1622.0909.8
BERKT1622.0909.8EA 3110 EUR
BERKT1622.0909.8
Reinraum-Wischtücher, Twillx® 1622
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Trockene Reinraumwischtücher
Diese Wischtücher bestehen aus 100% Baumwolle und wurden für thermische Stabilität und Anwendungen bei hohen Temperaturen entwickelt.
  • Sehr saugfähig und langlebig
  • Gut kombinierbar mit Isopropanol und anderen Lösungsmitteln
  • Schräg geschnittenes, dicht gewebtes Material
  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen elektrostatische Aufladung in Umgebungen mit 40 - 60% rel. Feuchte
  • Autoklavierbar
Ideal für die Reinigung von Hochtemperaturanlagen und Diffusionsöfen, zum Polieren und Brünieren von Oberflächen metallischer und metallfreier magnetischer Medien sowie für das Aufwischen von verschütteten Lösungsmitteln.
Standards: ISO Class 6 to 8, cleanroom Class 1000 to 100000, EU grade C/D.
Bitte beachten Daten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Die aktuellen Testergebnisse und Testverfahren finden Sie auf der Website des Herstellers.
*Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904