Das Wartungsset für Precellys Evolution ist für die vorbeugende Wartung gedacht und enthält: 2 x vacuum joint 1 x containment sea 1 x antirotation tubing kit 1 * 1 ST
Lieferant: Bertin Instruments
Das Wartungsset für Precellys Evolution ist für die vorbeugende Wartung gedacht und enthält: 2 x vacuum joint 1 x containment sea 1 x antirotation tubing kit 1 * 1 ST