ESD Laborstuhl neon, leicht zu reinigen, abwaschbar, Polsterelement aus PU-schaum, leicht wechselbar, farbe schwarz, Gasfeder-sitzhöhenverstellung von 590-870mm, stabiles Fusskreuz aus aluminium, schwarz beschichtet, mit sitz-stop-rollen, mit Fussrin 1 * 1 ST
Lieferant: bimos
ESD Laborstuhl neon, leicht zu reinigen, abwaschbar, Polsterelement aus PU-schaum, leicht wechselbar, farbe schwarz, Gasfeder-sitzhöhenverstellung von 590-870mm, stabiles Fusskreuz aus aluminium, schwarz beschichtet, mit sitz-stop-rollen, mit Fussrin 1 * 1 ST