Laborstuhl neon, leicht zu reinigen, abwaschbar, polsterelement aus pu-schaum, farbe schwarz, gasfeder-sitzhöhenverstellung von 590- 870 mm, stabiles fusskreuz aus aluminium, mit grossflächigen bodengleitern, mit fussring 1 * 1 ST
Lieferant: bimos
Laborstuhl neon, leicht zu reinigen, abwaschbar, polsterelement aus pu-schaum, farbe schwarz, gasfeder-sitzhöhenverstellung von 590- 870 mm, stabiles fusskreuz aus aluminium, mit grossflächigen bodengleitern, mit fussring 1 * 1 ST