Laborstuhl neon, leicht zu reinigen, abwaschbar, polsterelement aus pu-schaum, farbe blau, gasfeder-sitzhöhenverstellung von 590-870 mm, stabiles fusskreuz aus aluminium, mit grossflächigen bodengleitern, mit fussring 1 * 1 ST
Lieferant: bimos
Laborstuhl neon, leicht zu reinigen, abwaschbar, polsterelement aus pu-schaum, farbe blau, gasfeder-sitzhöhenverstellung von 590-870 mm, stabiles fusskreuz aus aluminium, mit grossflächigen bodengleitern, mit fussring 1 * 1 ST