Laborstuhl neon, leicht zu reinigen, geschlossene mechanik, polsterelement aus superfabric, farbe schwarz, gasfeder-sitzhöhenverstel lung von 590-870 mm, stabiles fusskreuz aus aluminium, mit grossflächigen bodengleitern, mit fussring 1 * 1 ST
Lieferant: bimos
Laborstuhl neon, leicht zu reinigen, geschlossene mechanik, polsterelement aus superfabric, farbe schwarz, gasfeder-sitzhöhenverstel lung von 590-870 mm, stabiles fusskreuz aus aluminium, mit grossflächigen bodengleitern, mit fussring 1 * 1 ST